Documenti fondamentali
1.08600
SAFC
Perossido di idrogeno
35%
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Perossido di idrogeno
Scegli un formato
1 L
29,00 €
2.5 L
52,00 €
25 L
289,00 €
29,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
29,00 €
2.5 L
52,00 €
25 L
289,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.01
Beilstein:
3587191
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352304
29,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Tensione di vapore
20 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
35%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
110 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-24 °C
Densità
1.13 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Offriamo un′ampia gamma di materie prime essenziali di elevata qualità, accompagnati dalla documentazione e dalla competenza necessarie per aiutare i nostri clienti ad adempiere ai requisiti normativi più severi. Il nostro portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® supera severe procedure di controllo della qualità.
Applicazioni
Il perossido di idrogeno esplica effetti microbici potenti e ad ampio spettro e trova uso nei processi farmaceutici.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5