Documenti fondamentali
1.07298
Supelco
Hydrogen peroxide solution
30%, Suprapur®
Sinonimo/i:
Perossido di idrogeno, Peridrolo
Scegli un formato
250 ML
155,00 €
500 ML
233,00 €
1 L
388,00 €
155,00 €
Spedizione prevista il27 gennaio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
155,00 €
500 ML
233,00 €
1 L
388,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.01
Beilstein:
3587191
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352304
NACRES:
NB.21
155,00 €
Spedizione prevista il27 gennaio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Perossido d′idrogeno al 30%, Suprapur®
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Tensione di vapore
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Stato
liquid
Concentrazione
30%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
107 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-26 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Nanozima fagico rivestito con nanoparticelle di platino versatili che integrano le capacità di riconoscimento, batteriolisi e catalisi per il rilevamento in loco della vitalità di ceppi patogeni di origine alimentare basato su biotest in doppia modalità bioluminescenza/pressione. Questo studio innovativo utilizza il 30% di perossido di idrogeno come componente critico nello sviluppo di un nanozima fagico. Questa applicazione è utile per il rilevamento rapido in loco di batteri patogeni nei test di sicurezza alimentare, evidenziando il ruolo del perossido di idrogeno nel miglioramento del monitoraggio della salute pubblica (You et al., 2024).
  • Analisi fisiologiche, trascrittomiche e metabolomiche integrate forniscono informazioni sulla detossificazione del cadmio mediata dal fosforo nelle radici di Salix caprea. In questo studio di scienze ambientali, il perossido di idrogeno viene utilizzato per studiare le risposte allo stress nelle piante, fornendo una comprensione completa della sua utilità nella ricerca sulla fisiologia vegetale e delle potenziali implicazioni per il miglioramento delle tecnologie di fitorisanamento (Li et al., 2024).
Linkage
Sostituisce: 7298-2; 7298-4; 7298
Risultati analitici
Analisi (manganometrica): ≥ 30,0%
Acido libero (come H₂SO₄): ≤ 30 ppm
Azoto (N) totale: ≤ 3 ppm
Cloruro (Cl): ≤ 300 ppb
Nitrato (NO₃): ≤ 500 ppb
Fosfato (PO₄): ≤ 100 ppb
Solfato (SO₄): ≤ 100 ppb
Ag (Argento): ≤ 0,5 ppb
Al (Alluminio): ≤ 1,0 ppb
As (Arsenico): ≤ 1,0 ppb
Au (Oro): ≤ 0,5 ppb
B (Boro): ≤ 0,5 ppb
Ba (Bario): ≤ 0,5 ppb
Be (Berillio): ≤ 0,5 ppb
Bi (Bismuto): ≤ 0,5 ppb
Ca (Calcio): ≤ 5 ppb
Cd (Cadmio): ≤ 0,5 ppb
Co (Cobalto): ≤ 0,5 ppb
Cr (Cromo): ≤ 0,5 ppb
Cu (Rame): ≤ 0,5 ppb
Fe (Ferro): ≤ 1,0 ppb
Ga (Gallio): ≤ 0,5 ppb
Ge (Germanio): ≤ 0,5 ppb
Hg (Mercurio): ≤ 1 ppb
In (Indio): ≤ 0,5 ppb
K (Potassio): ≤ 1,0 ppb
Li (Litio): ≤ 0,5 ppb
Mg (Magnesio): ≤ 1,0 ppb
Mn (Manganese): ≤ 0,5 ppb
Mo (Molibdeno): ≤ 0,5 ppb
Na (Sodio): ≤ 1,0 ppb
Ni (Nichel): ≤ 0,5 ppb
Pb (Piombo): ≤ 0,5 ppb
Pd (Palladio): ≤ 0,5 ppb
Pt (Platino): ≤ 0,5 ppb
Sb (Antimonio): ≤ 0,5 ppb
Sn (Stagno): ≤ 0,5 ppb
Sr (Stronzio): ≤ 0,5 ppb
Ti (Titanio): ≤ 1 ppb
Tl (Tallio): ≤ 0,5 ppb
V (Vanadio): ≤ 0,5 ppb
Zn (Zinco): ≤ 1,0 ppb
Zr (Zirconio): ≤ 0,5 ppb
I valori effettivi sono soggetti a inevitabili variazioni
sistematiche in questo intervallo di concentrazione.
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Tuğba Ekiz Yılmaz et al.
Acta histochemica, 122(2), 151470-151470 (2019-12-10)
Cyclophosphamide (CYP) is one of the alkylating chemotherapeutic agents and its adverse effects on folliculogenesis in the ovary are well-known due to the previous scientific research on this topic. Magnesium has various effects in organisms, including catalytic functions on the
Articoli
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf