Documenti fondamentali
19-144
Sigma-Aldrich
Forbolo 12-miristato 13-acetato
≥99% (HPLC), solid, PKC activator, Upstate®
Sinonimo/i:
12-O-Tetradecanoilforbol 13-acetato, 4β,9α,12β,13α,20-Pentaidrossitiglia-1,6-dien-3-one 12-tetradecanoato 13-acetato, PMA, TPA
Scegli un formato
1 MG
202,00 €
202,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
202,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352211
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
202,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Forbolo 12-miristato 13-acetato,
Stato
solid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Il forbolo 12-miristato 13-acetato (PMA) si ottiene dal frutto acerbo del Sapium indicum. È un agente pro-infiammatorio. Il PMA esplica i suoi effetti attraverso il rilascio di citochine, nicotinamide adenina dinucleotide fosfato (NADPH) ossidasi e proteasi che provocano danni ai tessuti o attivano la produzione di istamina. Ciò favorisce il rimodellamento vascolare, il calore e il rossore.[1] Il PMA ha effetti antimicrobici, proliferativi, antiproliferativi e antineoplastici.[2]
Applicazioni
Il forbolo 12-miristato 13-acetato è utilizzabile come induttore della differenziazione delle linee cellulari monocitiche come U937[3] e THP-1.[4][5]
Azioni biochim/fisiol
Il forbolo-12-miristato-13-acetato è un estere del forbolo ad azione neoplastica. Regola vari processi, come trascrizione genica, crescita e differenziazione cellulare, apoptosi, risposta immunitaria e desensitizzazione recettoriale attivando le vie di trasduzione del segnale in cui è coinvolta la protein-chinasi C (PKC).[6] Promuove la differenziazione delle cellule monocitiche umane THP-1 in macrofagi funzionanti.[5]
Stato fisico
C36H56O8
Stoccaggio e stabilità
2 anni a -20 °C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Agnes Schröder et al.
Journal of orofacial orthopedics = Fortschritte der Kieferorthopadie : Organ/official journal Deutsche Gesellschaft fur Kieferorthopadie (2022-04-22)
Orthodontic tooth movement is a complex process involving the remodeling of extracellular matrix and bone as well as inflammatory processes. During orthodontic treatment, sterile inflammation and mechanical loading favor the production of receptor activator of NF-κB ligand (RANKL). Simultaneously, expression of
Praveen Krishna Veerasubramanian et al.
Bioengineering (Basel, Switzerland), 9(1) (2022-01-21)
Macrophages are innate immune cells that help wounds heal. Here, we study the potential immunomodulatory effects of negative-pressure wound therapy (NPWT) materials on the macrophage inflammatory response. We compared the effects of two materials, Granufoam™ (GF) and Veraflo Cleanse™ (VC)
Johanna Veh et al.
Frontiers in immunology, 14, 1194880-1194880 (2023-08-17)
The infusion of ex-vivo-generated regulatory B cells may represent a promising novel therapeutic approach for a variety of autoimmune and hyperinflammatory conditions including graft-versus-host disease. Previously, we developed a protocol for the generation of a novel population of regulatory B
Takahide Kohro et al.
Journal of atherosclerosis and thrombosis, 11(2), 88-97 (2004-05-22)
In order to characterize the monocytic cell line THP-1 and its mature, macrophage-like form treated with phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), we have conducted an oligonucleotide microarray assay and compared the results with those from an assay of human monocytes and
12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA)-induced increase in depressed white blood cell counts in patients treated with cytotoxic cancer chemotherapeutic drugs.
Han, Z T, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95, 5362-5365 (1998)
Domande
  1. What is the solution to reconstitute the PMA
    1 risposta
    1. This is soluble in the following solvents as follows:
      DMSO: 100 mg/mL (162.11 mM)
      Ethanol: 100 mg/mL (162.11 mM)
      Water: Insoluble