1.73650
Empty cells
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
optical glass vial
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
Metodo di rivelazione
photometric
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
These empty cells are suitable for the measurement using the photometers with a cell holder for cells with 24 mm. The cells are equipped with screw caps and are delivered in a plastic box, protected from scratching.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Protocolli
Determinazione spettrofotometrica del bromo nelle acque potabili, nell’acqua delle piscine, nelle acque reflue e nelle soluzioni disinfettanti con dipropil-p-fenilendiammina (DPD) nell’intervallo di misura 0,020 – 10,00 mg/l.
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.