Documenti fondamentali
1.07233
Supelco
Phenolphthalein
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Phenolphthalein
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171502
Numero indice EU:
201-004-7
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Phenolphthalein, indicator ACS,Reag. Ph Eur
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Tensione di vapore
<0.00001 Pa ( 50 °C)
Stato
solid
Perdita
≤1% loss on drying, 105°C
Colore
white to yellow-white
visual transition interval
8.2-9.8, colorless to red-violet
Punto di fusione
263.7 °C
Densità
1.296 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
350‑450 kg/m3
λmax
551-554 nm (buffer pH 9.8)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1C(c4c(cccc4)C1=O)(c3ccc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Effectiveness of Phenolphthalein in Sol-Gel Coatings for Sensing and Inhibiting Corrosion on Mild Steel: Research detailing the application of phenolphthalein and Thymol Blue in sol-gel coatings, demonstrating their effectiveness in corrosion inhibition and sensing on mild steel surfaces (Patra et al., 2024).
  • Highly Permeable Ultrafiltration Membranes Based on Polyphenylene Sulfone with Cardo Fragments: This article discusses the development of advanced ultrafiltration membranes incorporating phenolphthalein, enhancing their permeability and filtration efficiency (Raeva et al., 2024).
  • A fluorescence-based dual sensor for Zn(2+) and PO(4)(3-): Study on a dual sensor system utilizing phenolphthalein, applied for the detection of zinc and phosphate ions in various environmental and biological samples, employing fluorescence signaling (Samanta et al., 2024).
Risultati analitici
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Appearance: White to yellowish white powder
Clarity of the alkoholic solution (10 g/l ethanol): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 9.8): 551 - 554 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; buffer pH 9.8; calculated on dried substance): 700 - 750
Transition range: pH 8.2 - pH 9.8 almost colorless - red-violet
Transition range (according to ACS): passes test
Transition interval (according Reag. Ph Eur): passes test
Loss on drying (105 °C): ≤ 1 %
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Thymolphthalein indicator ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08175
Thymolphthalein
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.