171375
Amphotericin B, Streptomyces sp.
A polyene antifungal antibiotic that non-specifically induces loss of low molecular weight substances from cells. Binds to sterols and disrupts osmotic integrity of fungal membrane. Causes suppression of bone marrow progenitor cells.
Sinonimo/i:
Amphotericin B, Streptomyces sp., Fungizone
Saggio
>86% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 30-40 mg/mL
DMF: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5-,9-7-,10-8-,13-11-,14-12-,17-15-,18-16-/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Charak, B.S., et al. 1994. Br. J. Haematol. 88, 693.
Barth, C., et al. 1993. J. Biophys.64, 92.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3