Vai a
A9528
Amfotericina B, soluzione
powder, suitable for cell culture, BioXtra
Sinonimo/i:
Amfotericina B, Fungizone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
75,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
134,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
858,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1510,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
5520,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H73NO17
Numero CAS:
Peso molecolare:
924.08
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
34010400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
Beilstein/REAXYS Number:
78342
MDL number:
75,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Amfotericina B, soluzione, powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI key
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
General description
Struttura chimica: poliene
Application
L'amfotericina B è un antibiotico antifungino polienico isolato da Streptomyce sp. Ha un'elevata affinità per gli steroli, in particolare gli ergosteroli, delle membrane cellulari sia fungine che batteriche. Il normale dosaggio per il mantenimento delle colture cellulari in condizioni antifungine è di 2,5 mg/L, con l′aggiunta di penicillina e streptomicina per un trattamento ad ampio spettro.
Biochem/physiol Actions
L′anfotericina B si lega agli steroli formando dei pori nella membrana che causano la fuoriuscita delle molecole di piccole dimensioni. L′efficacia del prodotto è massima contro funghi e lieviti.
Packaging
L'amfotericina B in soluzione è fornita in bottiglie di vetro ambrato, il contenuto è all′interno di un inserto conico fuso.
Preparation Note
L'amfotericina B può essere solubilizzata alla concentrazione di 19,6-20,4 mg/mL in acqua, a pH naturale e senza riscaldamento, e origina una soluzione giallastra da limpida a leggermente torbida
Le soluzioni acquose non possono essere filtrate sterilmente a causa della bassa solubilità. Se ricostituita in acqua sterile, non necessita filtrazione.
E′ solubile anche in DMSO (30-40 mg/mL) e in dimetilformammide (2-4 mg/mL).
Other Notes
Il peso solido effettivo del prodotto confezionato viene calcolato in base alla purezza determinata con misure UV.
Questo prodotto è una sospensione colloidale di amfotericina B, che utilizza desossicolato come agente solubilizzante. La formulazione è ~ 45% di amfotericina B e 35% di desossicolato di sodio, in fosfato di sodio e cloruro di sodio.
Tenere il contenitore ben chiuso in luogo asciutto e ben ventilato. Prodotto sensibile a luce e umidità. Conservare in luogo asciutto.
Disclaimer
L′amfotericina B permane attiva per tre giorni in coltura a 37°C. A -20°C, al riparo da aria e luce, il prodotto si conserva attivo per cinque anni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2942A48881032007
Amfotericina B 250 μg/mL in deionized water, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A2942
Amfotericina B
Amfotericina B ~80% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A4888
Amfotericina B
USP
USP
1032007
Amphotericin B
description
powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
description
250 μg/mL in deionized water, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
~80% (HPLC), powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
yeast, fungi
antibiotic activity spectrum
yeast, fungi
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
product line
BioXtra
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
form
powder
form
liquid
form
powder
form
solid
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Amphotericin B ~ 45 %
  • Sodium deoxycholate ~ 35 %
  • Sodium phosphate balance
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
target_organs
Respiratory system
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–6 di 6 domande  
  1. what is the potency of Amphotericin B solubilized solution?
    1 risposta
    1. This is a powdered product. The potency in solution is dependent upon the concentration at which it is prepared. The minimum potency specification for this product is 240 µg/mg. The lot specific value will be reported on the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A9528-5G0000247193.pdf
      Utile?
  2. How much DSMO do I dissolve the 100mg powder in to achieve a stock concentration of 2.5mg/mL? 
    1 risposta
    1. Amphotericin B is soluble in DMSO at 30-40 mg/mL. Add 100 mg powder to 40 mL DMSO in order to achieve a 2.5 mg/mL concentration.
      Utile?
  3. What is the amount of Amphotericin B in Product No. A9528?
    1 risposta
    1. The package size is the amount of Amphotericin B present in the vial.  If weighing the product, utilize the potency value on the lot specific Certificate of Analysis as a correction factor.
      Utile?
  4. What concentration should Product A9528, Amphotericin B solubilized, be used at?
    1 risposta
    1. We recommend to use Product No. A9528 at 5.6 mg solid per Liter.  Cell culture tested amphotericin B solubilized preparation is approximately 45% amphotericin B, 35% sodium deoxycholate, with the balance being sodium phosphate. The amphotericin B is at least 80% amphotericin B and 3-5% amphotericin A by HPLC.  The exact amount of amphotericin B in the product can be found on the lot specific Certificate of Analysis under Potency.
      Utile?
  5. What is the shelf life of Product A9528, Amphotericin B solubilized?
    1 risposta
    1. Product No. A9528 has a recommended retest date of 5 years from the initial QC release date.  This date can be found on the lot-specific Certificate of Analysis.
      Utile?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.