1.52037
Chromolith® Guard Cartridge Holder for HPLC Guard-Columns
L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep HPLC Guard Cartridge holder
Sinonimo/i:
Chromolith® SemiPrep 10-10 guard cartridge holder
Scegli un formato
589,00 €
Spedizione prevista il27 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
589,00 €
Spedizione prevista il27 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Chromolith® Guard Cartridge Holder, L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep guard cartridge holder
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Chromolith®
Parametri
150 bar pressure
400 bar pressure
tecniche
HPLC: suitable
HPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
1 cm × 10 mm
Matrice
highly porous
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Articoli
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.