1.52036
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep Guard Cartridges (3 pieces)
Sinonimo/i:
Chromolith® SemiPrep RP-18 endcapped 10-10 guard cartridges (3 pieces)
Scegli un formato
701,00 €
Spedizione prevista il28 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
701,00 €
Spedizione prevista il28 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Chromolith® RP-18 endcapped, L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep guard cartridges (3 pieces)
Materiali
PEEK column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Chromolith®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 3 ea
Grado di funzionalizzazione
18% Carbon loading
Parametri
150 bar pressure
45 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
LC/MS: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
1 cm × 10 mm
Matrice
monolithic silica
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione pori
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Chromolith® 10-10 guard cartridge holder [1.52037]
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13