Documenti fondamentali
1.52032
Supelco
Chromolith® Guard Cartridge Holder for HPLC Guard-Columns
L × I.D. 5 mm x 4.6 mm Guard Cartridge holder
Sinonimo/i:
Chromolith® 5-4.6 guard cartridge holder
Scegli un formato
1 UNIT
451,00 €
451,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
451,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
451,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Nome del prodotto
Chromolith® Guard Cartridge Holder, L × I.D. 5 mm x 4.6 mm guard cartridge holder
agenzia
suitable for ISO/CEN 6304.09
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Chromolith®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
400 bar pressure
400 bar pressure
tecniche
HPLC: suitable
HPLC: suitable
Matrice
highly porous
applicazioni
PFAS testing
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
The Chromolith® 5-4.6 guard cartridge holder is pressure stable up to 400 bar and made of Stainless Steel. The holder is suitable to connect any Chromolith® guard cartridge of 5 mm length and 4.6 mm I.D. to an analytical Chromolith® HPLC column.
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
All Supelco® HPLC Columns, including monolithic Chromolith® columns, are fully compatible with all HPLC and UHPLC Instruments.
Supelco® HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
Note legali
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.