569224-U
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Discovery RP18 HPLC Column
Scegli un formato
1.960,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.960,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
12% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 10 mm
Area superficiale
300 m2/g
Copertura della superficie
3 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Development and Validation of a Reversed-Phase HPLC Method with UV Detection for the Determination of L-Dopa in Vicia faba L. Broad Beans.: Highlights the application of the Discovery® C18 HPLC Column in developing a method for the accurate quantification of L-Dopa in natural sources, which is essential for studies in neuropharmacology and natural product research (Tesoro et al., 2022).
- Simultaneous estimation of paclitaxel and erlotinib in plasma by liquid chromatography/(+) electrospray tandem mass spectrometry: application in formulation development and pharmacokinetics.: This study employs the Discovery® C18 HPLC Column to enhance the simultaneous analysis of paclitaxel and erlotinib, critical for cancer therapy research and formulation development (Khuroo et al., 2022).
Caratteristiche e vantaggi
- Eccellente riproducibilità
- Picchi eccezionalmente netti per analiti acidi e basici
- Separazioni LC-MS stabili e a basso spurgo
- Separazione di peptidi e piccole proteine
- L′idrofobicità inferiore rispetto a molte colonne C18 confrontabili favorisce analisi più rapide.
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered