1.50462
SeQuant® ZIC®-pHILIC (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 2.1 mm
Sinonimo/i:
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
Scegli un formato
1.180,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
1.180,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SeQuant® ZIC®-pHILIC 5µm polymer 100 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materiali
PEEK-lined stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L122
Nome Commerciale
SeQuant®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
200 bar pressure
50 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
10 cm × 2.1 mm
Matrice
polymeric particle platform
Gruppo funzionale matrice
Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
pH di lavoro
2-10
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40