1.46423
ReadyTube® Violet Red Bile Lactose Agar
For the detection of coliforms in food samples in accordance to ISO 4832, pkg of (200 mL in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
Sinonimo/i:
VRBL Agar
Prodotti consigliati
agenzia
ISO 4832
Livello qualitativo
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
ReadyTube®
Confezionamento
pkg of (200 mL in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
tecniche
cell counting: suitable
pH
7.4 ( in H2O)
applicazioni
food and beverages
industrial qc
microbiology
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
coliforms
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2