Documenti fondamentali
40689
Millipore
Violet Red Bile Agar acc. GB
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
VRB-Agar, VRBA, VRBL-Agar, Violet Red Bile Lactose Agar
Scegli un formato
500 G
32,20 €
32,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
32,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
32,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
agenzia
according to GB 4789.3-2016
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15 g/L
bile salt or No.3 bile salt, 1.5 g/L
crystal violet, 0.002 g/L
lactose, 10 g/L
neutral red, 0.03 g/L
peptone, 7 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
coliforms
Applicazioni
A selective medium for the detection and enumeration of coliform organisms, especially the Coli-aerogenes-group in water, milk and other dairy products.
Nota sulla preparazione
Suspend 41.5 g in 1 litre of distilled water and let it sock for 5 minutes. Bring to boil and distribute into plates or tubes. Sterilization at 121°C for 15 minutes is optional, but if the medium is to be used on the same day of preparation it need to be sterilized. No sterilization improves the recovery of the stressed microorganisms.
Nota a piè di pagina
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)