Documenti
1.10275
Millipore
Agar VRBD (Violetto Rosso neutro Sali biliari Glucosio) GranuCult®
acc. EP, USP, JP and ISO 21528, For the detection and enumeration of Enterobacteriaceae
Sinonimo/i:
Agar VRBG Agar VRBG (violetto rosso, sali biliari, glucosio) Agar destrosio cristal-violetto rosso neutro bile, agar VRDB (crystal-violet neutral-red bile dextrose agar) sec. MOSSEL
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agenzia
APHA
EP
ISO 21528
JP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.3 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
39.5 g/L
Densità bulk
720 kg/m3
applicazioni
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
enterobacteriaceae
Descrizione generale
L′agar VRBD (Violetto Rosso neutro Sali biliari Glucosio) è un terreno selettivo granulare raccomandato per la ricerca e la conta delle Enterobacteriaceae, specialmente i Gram negativi tolleranti alla bile, in prodotti non sterili e nelle preparazioni farmaceutiche. I granuli assicurano una dissoluzione rapida e uniforme in acqua e impediscono la formazione di agglomerati e l′inalazione di polvere aerodispersa. Il digerito pancreatico di gelatina e l′estratto di lievito forniscono i composti azotati e altri nutrienti essenziali al metabolismo batterico. Questo terreno è selettivo grazie alla presenza di inibitori, sali biliari e cristal violetto. Il cristal violetto inibisce i Gram positivi. Il rosso neutro agevola la rilevazione della fermentazione del destrosio. Alla presenza di rosso neutro, i ceppi che fermentano il destrosio producono colonie rosse con aloni rosa-rosso. Il cloruro di sodio mantiene l′equilibrio osmotico.
Applicazioni
L′agar VRBD (Violetto Rosso neutro Sali biliari Glucosio) è raccomandato per la ricerca e la conta delle Enterobacteriaceae nei prodotti farmaceutici.
Nota a piè di pagina
In base alle tue esigenze, puoi scegliere tra due tipologie di terreni di coltura: i terreni granulari GranuCult®, di grado superiore, e i terreni in polvere NutriSelect® che assicurano un rapporto costi/benefici vantaggioso.
La designazione Basic, Plus o Prime viene aggiunta per indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo della qualità, da un esame di base per la tipologia Basic, al CQ standard dei prodotti Plus, fino all′esame estremamente approfondito della qualità Prime, a vantaggio di una piena conformità normativa.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Protocolli
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.