1.37219
Phospho-L-Tyrosine Disodium Salt
EMPROVE® EVOLVE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Phospho-L-tyrosine disodium salt, PTyr, Phospho-Tyrosine, Phosphotyrosine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
EMPROVE® EVOLVE
Livello qualitativo
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na].[Na].[P](=O)(Oc1ccc(cc1)C[C@H](N)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C9H12NO6P.2Na/c10-8(9(11)12)5-6-1-3-7(4-2-6)16-17(13,14)15;;/h1-4,8H,5,10H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);;/t8-;;/m0../s1
JRFJYPIBECDABY-JZGIKJSDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Together with the companion product Sulfo-Cysteine sodium salt, the new modified amino acid Phospho-Tyrosine disodium salt can be used as replacement for tyrosine to generate highly concentrated, neutral pH feeds. Both modified amino acids eliminate the need for alkaline feeds, which are normally applied to ensure solubility and stability of the unmodified amino acids tyrosine and cysteine.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento