Documenti fondamentali
125162
Millipore
Resina Eshmuno® A
RoboColumn Eshmuno® A, volume 0.2 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
RoboColumn Eshmuno® A, 0.2ml
Scegli un formato
8 EA
291,00 €
291,00 €
Spedizione prevista il19 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
8 EA
291,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
291,00 €
Spedizione prevista il19 febbraio 2025Dettagli
ligand
protein A
Livello qualitativo
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Eshmuno®
Stato
prepacked column
Produttore/marchio commerciale
Eshmuno®
Parametri
≤8 bar pressure
>500 cm/hr max. flow rate
Diam. × Lungh. colonna
5 mm × 10 mm
Volume
0.2 mL
Gruppo funzionale matrice
Polyvinyl Ether
Dimens. media particelle
50 μm
Capacità
~40-55 mg/mL binding capacity((3-6 min RT))
applicazioni
mAb
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
5 x 10mm ESHMUNO®
Note legali
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn more on mAb downstream processing, more specifically affinity chromatography and the relevant associated products.