Documenti fondamentali
1.10317
Millipore
Fractogel® EMD BioSEC (S)
Sinonimo/i:
Fractogel® EMD BioSEC (S)
Scegli un formato
150 ML
741,00 €
250 ML
1.084,00 €
5000 ML
Chiedi
741,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
150 ML
741,00 €
250 ML
1.084,00 €
5000 ML
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
741,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
ligand
(Modified pore structure)
Livello qualitativo
Descrizione
for size exclusion chromatography (SEC), suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
Nome Commerciale
Fractogel®
Parametri
100 cm/hr max. flow rate
8 bar pressure
Gruppo funzionale matrice
Methacrylate
Dimens. media particelle
20-40 μm
Temp. transizione
flash point 35 °C (calculated)
Densità
1.43 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
viral therapy
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Size exclusion chromatography for separation of proteins in the range between 5 kDa and 1000 kDa
Caratteristiche e vantaggi
Fractogel® EMD BioSEC (S) enables users to:
  • Effectively remove dimer and high molecular weight aggregates and complete an efficient polishing of blood plasma factors
  • Determine apparent molecular weights of proteins
  • Move predictably and efficiently from bench scale to manufacturing scale processing
  • Create a robust, consistent, and transferable process
Confezionamento
Plastic bottle
Risultati analitici
Appearance: Milky turbid suspension,free from impurities(foreign particles)
Microscopic evaluation: Uniform sphericalparticles, noagglomerates, nofines
Extractable matter (water): ≤ 0.03 %
Cerium: ≤ 1 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 5.0 bar
Particle size (d10): 20 - 28 µm
Particle size (d50): 24 - 34 µm
Particle size (d90): 28 - 38 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Function test (b:a): ≤ 0.7
function test (c:d): ≤ 0.05
Functional Test: Separation of bovine serum albumin, ovalbumin and cytochrom C
Note legali
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
Contenuto correlato
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.