1.20094
Eshmuno® P Resin
Eshmuno® P anti-A, 50 μm mean particle size
Sinonimo/i:
Eshmuno® P anti-A
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
(Trisaccharide Blood Group Antigens (A/B))
Livello qualitativo
Forma fisica
resin
Produttore/marchio commerciale
Eshmuno®
Parametri
>500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Gruppo funzionale matrice
polymer, polyvinyl ether
Dimens. media particelle
50 μm
Capacità
>75 % binding capacity (anti-A and anti-B)
Temp. transizione
flash point 37.5 °C
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
affinity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Reduce trace amounts of anti- A isoagglutinin′s and the patient risk of hemolysis.
- Improve the users experience with operational flexibility resulting in high productivity.
Confezionamento
- 1.20094.0100: Eshmuno® P anti-A 100 ml
- 1.20094.0010: Eshmuno® P anti-A 10 ml
- 1.20094.0500: Eshmuno® P anti-A 500 ml
- 1.20094.5000: Eshmuno® P anti-A 5 L
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
99.5 °F - closed cup - (own results)
Punto d’infiammabilità (°C)
37.5 °C - closed cup - (own results)