Documenti fondamentali
125153
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
RoboColumn Fractogel® SE HC, volume 0.6 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
RoboColumn Fractogel® SE HC 0.6ml
Scegli un formato
8 PKG
343,00 €
343,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
8 PKG
343,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
343,00 €
A magazzinoDettagli
ligand
(Sulfoethyl)
Livello qualitativo
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Fractogel®
Stato
prepacked column
Parametri
≤8 bar pressure
~220 cm/hr max. flow rate
D.I. × Lungh. colonna
5 mm × 30 mm
Volume
0.6 mL
Gruppo funzionale matrice
Methacrylate
Dimens. media particelle
40-90 μm
Capacità
~160 mL, resin binding capacity
applicazioni
mAb
recombinant protein
vaccine development
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
5 x 30 mm
Note legali
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany