Normal Rabbit IgG, NI01 is validated for use as a negative control in parallel with specific primary antibodies in immunohistochemistry.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 μg | Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A | 156,00 € |
100 μg | Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A | 542,00 € |
Informazioni su questo articolo
156,00 €
Spedizione prevista il25 maggio 2026Dettagli
Nome del prodotto
Anticorpo anti-Sox9, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
chicken, human, rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX9(6662), SRA1(10011)
General description
Immunogen
Application
Analisi con metodica Western blot: una diluizione 1:500 da un lotto rappresentativo ha rilevato Sox9 in cellule di cancro della prostata PC3 umano ed epatociti HepG2.
Analisi con immunoprecipitazione della cromatina (ChIP): un lotto rappresentativo ha rilevato l′occupazione di Sox9 nei siti target della cromatina mediante ChIP, utilizzando preparazioni di cromatina da condrociti di costole di topo post-natali P1 (Ohba, S., et al. (2015). Cell Rep. 12(2):229-243).
Analisi con immunoprecipitazione della cromatina (ChIP): un lotto rappresentativo ha rilevato l′occupazione di Sox9 nel promotore Bmi in Z/sox9tg, ma non nei fibroblasti embrionali di topo (MEF) di controllo wild-type (Matheu, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(5):1301-1315).
Analisi con sequenziamento ChIP (ChIP-seq): un lotto rappresentativo ha rilevato i siti della cromatina mirati da Sox9 mediante un′analisi ChIP-seq sull′intero genoma, utilizzando preparati di cromatina da condrociti di costole di topo post-natali P1 (Ohba, S., et al. (2015). Cell Rep. 12(2):229-243).
Analisi con immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha rilevato l′accumulo di cellule ovali positive a Sox9 mediante la colorazione immunoistochimica fluorescente di sezioni di fegato incluse in paraffina di topi transgenici trattati con dietilnitrosammina per indurre un knockout HNF4a condizionale del fegato (Saha, S.K., et al. (2014). Nature. 513(7516):110-114).
Analisi con immunofluorescenza: alcuni lotti rappresentativi hanno rilevato l′immunoreattività di Sox9 in sezioni di embrioni di topo inclusi in paraffina mediante immunoistochimica fluorescente (Carrasco, M., et al. (2012). J. Clin. Invest. 122(10):3504-3515; Sylva, M., et al. (2011). PLoS One. 6(8):e22616).
Analisi con immunofluorescenza: alcuni lotti rappresentativi hanno eseguito l′immunocolorazione di cellule gliali di Müller in sezioni congelate di retina di topo e pollo mediante colorazione immunoistochimica fluorescente di (Muranishi, Y., and Furukawa, T. (2012). J. Biomed. Biotechnol. 2012:973140; Fischer, A.J., et al. (2011). Neuroscience. 178:250-260).
Analisi immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato il marcatore Sox9 delle cellule staminali mediante la colorazione immunocitochimica fluorescente di cellule staminali di polmone umane (HLSC) E-Cad/Lgr6+ fissate in paraformaldeide derivate clonalmente e passate in coltura (Oeztuerk-Winder, F., et al. (2012). EMBO J. 31(16):3431-3441).
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha eseguito l′immunocolorazione delle cellule di sostegno (Sertoli) dei tubuli seminiferi mediante la colorazione immunoistochimica di sezioni di testicoli di topo incluse in paraffina (O′Shaughnessy, P.J., et al. (2012). PLoS One. 7(4):e35136).
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato l′immunoreattività di Sox9 in varie sezioni di tessuti tumorali umani fissati in formalina e inclusi in paraffina (Matheu, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(5):1301-1315).
Analisi con metodica Western blot: un lotto rappresentativo ha rilevato il marcatore Sox9 delle cellule staminali in cellule staminali di polmone umane (HLSC) E-Cad/Lgr6+ derivate clonalmente e passate in coltura (Oeztuerk-Winder, F., et al. (2012). EMBO J. 31(16):3431-3441).
Analisi con metodica Western blot: un lotto rappresentativo ha rilevato un livello di espressione di Sox9 sovraregolato nelle linee cellulari di cancro colorettale umano HCT116, DLD1 e SW620 (Matheu, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(5):1301-1315).
Epigenetica e funzione nucleare
Fattori di trascrizione
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Tessuto embrionale, condrociti adulti.
Analisi con metodica Western blot: una diluizione 1:2000 di questo anticorpo ha rilevato Sox9 in lisati di cellule HepG2.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified immunoglobulin |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone CL0639, monoclonal |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-Sox9
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
-
Hi, I bought this anti-Sox9 antibody. Which antibody is the best as the IgG control for IHC?
1 risposta-
Utile?
-
-
Does this antibody (AB5535-25UG) come as a liquid form or in powder? does an initial dilution need to be done before use or can I use for IF directly form the 25ug?
1 risposta-
AB5535-25ug Anti-Sox9 Antibody is supplied as a purified rabbit polyclonal in a buffer containing 0.1 M Tris-Glycine, 0.15 M NaCl, and 0.05% sodium azide at pH 7.4. This antibody is not ready to use and requires dilution before use. Recommended dilutions are 1:2000 for Western Blotting and 1:1000 for immunohistochemistry. For immunofluorescence applications, the following reference might be of interest: medRxiv (2023): 2023-05. Optimization of dilutions and assay protocols is necessary.
Utile?
-
-
Hi, can you tell me how to reconstitute this antibody? It seems to be lyophilized form.
1 risposta-
This product is a solution prepared at 1 mg/mL in 0.02 M PBS (pH 7.6), 0.25M NaCl, and 0.1% sodium azide. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
https://www.emdmillipore.com/US/en/product/Anti-Sox9-Antibody,MM_NF-AB5535#anchor_COAUtile?
-
-
HI, I have a few samples for immunohistochemistry using anti-SOX9 antibody. I'm wondering if I can aliquot and store it at -20°C to maintain its stability for longer than 6 months, since the recommended storage is at 2-8°C in undiluted aliquots?!
1 risposta-
Stability at -20°C in aliquots has not been tested. The recommendation is 6 months at 2-8°C in undiluted aliquots.