Documenti fondamentali
1.25081
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
MiniChrom Fractogel® SE Hicap (M), volume 5 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
MiniChrom Column Fractogel® SE Hicap (M), 5 ml
Scegli un formato
1 PKG
333,00 €
333,00 €
Spedizione prevista il17 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
333,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
333,00 €
Spedizione prevista il17 marzo 2025Dettagli
ligand
(Sulfoethyl)
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Fractogel®
Stato
prepacked column
Parametri
≤8 bar pressure
~220 cm/hr max. flow rate
D.I. × Lungh. colonna
8 mm × 100 mm
Volume
5 mL
Gruppo funzionale matrice
Methacrylate
Dimens. media particelle
40-90 μm
Capacità
~160 mL, resin binding capacity
applicazioni
mAb
recombinant protein
vaccine development
Tecnica di separazione
cation exchange
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
8 x 100mm
Caratteristiche e vantaggi
MiniChrom Column Fractogel® SE Hicap (M), 5 ml features include:
  • Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Note legali
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany