SCJ4600022
CF™ 555 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (TLC)
Forma fisica
solid
PM
~959 g/mol (free acid)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coefficiente d’estinzione)
150000 at 555 nm
Rapporto di assorbanza
A280/555 nm 0.08
Fluorescenza
λex 488 or 532 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 or 532 nm (Microscopy laser line)
λex 555 nm; λem 565 nm
Compatibilità
suitable for fluorescence
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3