Documenti fondamentali
1.25133
Millipore
Eshmuno® Q Resin
RoboColumn Eshmuno® Q, volume 0.2 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
RoboColumn Eshmuno® Q, 0.2 ml
Scegli un formato
8 PKG
291,00 €
291,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
8 PKG
291,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
291,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Eshmuno®
Stato
prepacked column
Parametri
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
D.I. × Lungh. colonna
5 mm × 10 mm
Volume
0.2 mL
Gruppo funzionale matrice
Polyvinyl Ether
Dimens. media particelle
85 μm
Capacità
~150 mg, BSA binding capacity
applicazioni
mAb
recombinant protein
vaccine development
Tecnica di separazione
anion exchange
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
5 x 10 mm
Caratteristiche e vantaggi
Eshmuno® Q chromatography resin enables:
  • Purification of acidic and neutral proteins and peptides from different sources, including plasma
Superior productivity for downstream processing of biomolecules
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities, such as HCP, leached Protein A, and viruses
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
Note legali
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn more on mAb downstream processing, more specifically polishing chromatography and the relevant associated products.