Documenti fondamentali
1.19995
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-18e, 10µm
Scegli un formato
10 G
59,00 €
100 G
295,00 €
1 EA
Chiedi
1 KG
4.561,00 €
1199959010
31.528,00 €
1199959025
84.261,00 €
59,00 €
Spedizione prevista il16 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
59,00 €
100 G
295,00 €
1 EA
Chiedi
1 KG
4.561,00 €
1199959010
31.528,00 €
1199959025
84.261,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
59,00 €
Spedizione prevista il16 giugno 2025Dettagli
Livello qualitativo
Materiali
spherical silica gel
Parametri
≤40 bar max. pressure
Dimensione pori
10 nm mean pore size
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Carbon content: 17 - 21 %
Purity (Al): ≤ 50 ppm
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
Extractable matter: ≤ 0.10 %
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Pressure: ≤ 40 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 20000
Separation factor (Phenol/Pyridine): 1.8 - 3.0
Capacity factor (3-Nitroacetanilid): 2.9 - 3.9
Particle Size (d10): 5.0 - 8.0 µm
Particle Size (d50): 9.0 - 14.0 µm
Particle Size (d90): 13.0 - 21.0 µm
Note legali
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1