Documenti fondamentali
1.17236
Supelco
Fluoride Test, photometric
photometric, 0.02-2.00 mg/L (F-), Spectroquant®
Scegli un formato
250 TESTS
94,50 €
94,50 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 TESTS
94,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
94,50 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Fluoride Test, photometric, 0.02-2.00 mg/L (F-), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 250 tests
Analiti specifici
fluoride
Campo di misura
0.02-2.00 mg/L (F-)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (SPADNS method (As free))
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: photometric, SPADNS (Arsenic free) 0.02 - 2.00 mg/l Fˉ Spectroquant®
Fluoride ions react with part of an arsenic-free red zirconium-dye solution to form a colorless complex, which in turn results in a bleaching of the red color (SPADNS method). The concentration of the unconsumed zirconium-dye solution is subsequently determined photometrically. The method is analogous to APHA 4500-F- D.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) , which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1