1.17243
Fluoride Test, photometric
photometric, 0.10-2.50 mg/L (F-), Spectroquant®
Scegli un formato
112,00 €
Spedizione prevista il13 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
112,00 €
Spedizione prevista il13 febbraio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Fluoride Cell Test, photometric, 0.10-2.50 mg/L (F-), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
fluoride
Campo di misura
0.10-2.50 mg/L (F-)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (SPADNS method (As free))
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Fluoride ions react with part of an arsenic-free red zirconium-dye solution to form a colorless complex, which in turn results in a bleaching of the red color (SPADNS method). The concentration of the unconsumed zirconium-dye solution is subsequently determined photometrically.
The method is analogous to APHA 4500-F- D.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) , which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1