Key Documents
1.14548
Supelco
Sulfate Test, photometric
photometric, 5-250 mg/L (SO42-), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Test in cuvetta del solfato, photometric, 5-250 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
sulfate
Campo di misura
5-250 mg/L (SO42-)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, 5 - 250 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Il metodo è analogo ai metodi EPA 375.4, APHA 4500-SO4 2- E, and ASTM D516-11.
Questo test in cuvetta del solfato Spectroquant® permette di quantificare accuratamente il contenuto di solfato in campioni acquosi.
Metodo applicato: Gli ioni solfato reagiscono con gli ioni bario per formare solfato di bario, debolmente solubile. La turbidità che ne risulta viene misurata per via fotometrica (metodo turbidimetrico)
I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette rotonde preriempite da 16 mm e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nell′accluso opuscolo di istruzioni.
Tutti i kit Spectroquant®, in cuvetta e di reagenti, sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Aluminium Test photometric, 0.020-1.20 mg/L (Al), Spectroquant®
Supelco
1.14825
Aluminium Test
Test del Ferro photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Supelco
1.14761
Test del Ferro
Test dei cloruri photometric, 2.5-250 mg/L (Cl-), Spectroquant®
Supelco
1.14897
Test dei cloruri
Protocolli
Determinazione fotometrica o turbidimetrica dopo estrazione con acqua/fusione in crogiolo
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting