Documenti fondamentali
1.13353
Supelco
Ethyl acetate
for preparative liquid chromatography
Sinonimo/i:
Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester
Scegli un formato
30 L
881,00 €
881,00 €
Spedizione prevista il28 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
30 L
881,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.05
881,00 €
Spedizione prevista il28 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
for chromatography
for preparative liquid chromatography
Livello qualitativo
Tensione di vapore
97 hPa ( 20 °C)
Descrizione
for preparative HPLC
Nome Commerciale
Prepsolv
Saggio
≥99.8% n-heptane basis (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
460 °C
Potenza
5620 mg/kg LD50, oral (rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
Limite di esplosione
2.1-11.5 % (v/v)
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤5.0 mg/L
Trasmittanza
270 nm, ≥50%
300 nm, ≥98%
P. ebollizione
77 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-83 °C
Temp. transizione
flash point -4 °C
Solubilità
85.3 g/L
Densità
0.9 g/cm3 at 20 °C
Compatibilità
suitable for chromatography
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
PrepSolv solvents are tailored to the requirements of preparative HPLC to facilitate scale-up from analytical to preparative separations. With their extremely low evaporation residue (< 1 mg/l) and low water content, they ensure optimal protection for columns.
for preparative chromatography Prepsolv
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Stoccaggio e stabilità
Store at +2°C to +25°C.
Risultati analitici
Purity (GC):≥ 99.8 %
Identity (IR):conforms
Evaporation residue:≤ 5.0 mg/l
Water:≤ 0.05 %
Acidity:≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity:≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 270 nm):≥ 50 %
Transmission (from 300 nm):≥ 98 %
Filtered by 0.2 μm filter
Note legali
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C