Documenti fondamentali
1.12146
Sigma-Aldrich
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt
for tenside tests
Sinonimo/i:
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium laurylsulfonate
Scegli un formato
500 MG
49,50 €
5 G
106,00 €
49,50 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
49,50 €
5 G
106,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H25NaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
219-200-6
NACRES:
NA.22
49,50 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Densità bulk
330 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
pH (100 g/l, water): 5.5 - 7.5
Loss on drying (120 °C; 4h; Vacuum): ≤ 2.0 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2