Documenti
1.06657
Supelco
Solfito di sodio
anhydrous for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Solfito di sodio
About This Item
Formula condensata:
Na2SO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-821-4
NACRES:
NA.21
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
97.0-100.5% (iodometric)
Forma fisica
powder
Potenza
2610 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
≤0.03 meq/g Titrable free base
pH
8.8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
>500 °C (decomposition)
Densità
2.63 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1480 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.02%
thiosulfate (S2O32-): ≤0.1%
Cationi in tracce
As: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
Se: ≤0.0004%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
  • Proprietà strutturali e idrolizzabilità della Paulownia elongata: Effetti dei metodi di pretrattamento a base di acido acetico e della sua combinazione con solfito di sodio. Questo studio analizza come i pretrattamenti con acido acetico e solfito di sodio influenzino le proprietà strutturali e l'idrolisi enzimatica della Paulownia elongata a crescita rapida. La combinazione ha migliorato significativamente il contenuto di cellulosa e la digeribilità enzimatica, dimostrando le potenzialità per una produzione efficiente di zucchero (Wang et al., 2022).
  • Effetti degli scavenger dell'ossigeno (solfito di sodio, bisolfito di sodio, ditionito di sodio e metabisolfito di sodio) sulla crescita e sull'accumulo di biomassa nell'alga verde Asterarcys quadricellulare. Questa ricerca esplora l'impatto di vari "spazzini" dell'ossigeno sulla crescita della biomassa dell'alga verde Asterarcys quadricellulare. Il solfito di sodio è stato uno dei composti testati per aumentare l'accumulo di biomassa.(Sudha et al., 2022).
  • Una nuova strategia di persolfato attivato foto-assistito per l'ossidazione selettiva dell'azoto ammoniacale a dinitrogeno utilizzando silicato di sodio e solfito di sodio come regolatori. Il lavoro presenta una nuova strategia per l'ossidazione selettiva dell'azoto ammoniacale a dinitrogeno. Il solfito di sodio è stato utilizzato come regolatore per aumentare l'efficienza del processo (Zhang et al., 2024).
  • Efficacia del solfito di sodio come accettore di elettroni per il trattamento biopotenziato di acque contenenti sali prodotte da inondazioni ASP. Lo studio esamina il ruolo del solfito di sodio come accettore di elettroni nel trattamento bio-potenziato dell'acqua salina da inondazione alcalino-tensioattivo-polimerica. I risultati suggeriscono una maggiore efficienza del trattamento con l'aggiunta di solfito di sodio (Zhang et al., 2021).
Risultati analitici
Saggio (iodometria): 97,0-100,5%
Identità: test superato
Aspetto della soluzione: test superato
Sostanza insolubile: ≤ 0,005%
Acido libero: test superato
Base libera titolabile: ≤ 0,03 meq/g
Cloruro (Cl): ≤ 0,02%
Tiolfato (S₂O₃): ≤ 0,1%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005%
As (arsenico): ≤ 0,0001%
Cu (rame): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Pb (piombo): ≤ 0,0005%
Se (selenio): ≤ 0,0004%
Zn (zinco): ≤ 0,001%
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Bisolfito di sodio (sodium metabisulfite), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, E 223
SAFC
1.06357
Bisolfito di sodio
Test dei solfiti colorimetric, 10-400 mg/L (SO32-), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
Supelco
1.10013
Test dei solfiti