Documenti
1.46480
Millipore
Soluzione peptone-NaCl tamponata
ready-to-use, bottle volume 90 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Acqua peptonata salina tamponata, Soluzione peptone cloruro di sodio tamponata
About This Item
Codice UNSPSC:
41106229
NACRES:
NA.74
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Descrizione
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid (ready-to-use)
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 90 mL (in 125 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box))
bottle of
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
125 mL
Volume del flacone
90 mL , filling volume
pH
7.0
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
La soluzione peptone-NaCl tamponata ha un basso contenuto di peptone e un contenuto di tampone fosfato e cloruro di sodio per conservare la vitalità dei microrganismi presenti senza sostenerne la proliferazione.
Applicazioni
La soluzione peptone-NaCl tamponata è progettata per l′indagine microbica di prodotti farmaceutici non sterili.
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni pronti per l′uso forniscono il massimo livello di qualità e di fiducia nell′analisi. Sono stati formulati e analizzati per soddisfare i requisiti della farmacopea. I terreni e le soluzioni di risciacquo per i test di sterilità sono prodotti in un centro di fabbricazione con ambiente controllato, a norma secondo l′ISO 9001. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo di qualità (CQ), che include test per pH, sterilità e promozione della proliferazione. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di chiarezza dei nostri terreni e liquidi di risciacquo, migliorando quindi l′accuratezza e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.