Key Documents
1.09799
Supelco
p-Xylene
reference substance for gas chromatography
Sinonimo/i:
p-Xylene, 1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,4-(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
203-396-5
Tensione di vapore
8.7 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
540 °C
Potenza
3910 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.1-7 % (v/v)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
138.4 °C/1013 hPa
Punto di fusione
13.3 °C
Temp. transizione
flash point 24 °C
Solubilità
0.2 g/L
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.5
Identity (IR-spectrum): conforms
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
m-Xylene analytical standard
Supelco
95670
m-Xylene
Xileni ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Sigma-Aldrich
247642
Xileni
Xileni reagent grade
Sigma-Aldrich
214736
Xileni