Documenti
1.06448
Supelco
Sodio citrato, diidrato
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Sodio citrato tribasico, Acido citrico, Trisodio citrato
About This Item
Formula condensata:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.10
Beilstein:
6104939
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
200-675-3
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
99.0-101.0% anhydrous basis (perchloric acid titration)
Forma fisica
solid
Potenza
>8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composizione
Water, 11-13%
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
Densità bulk
600 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): ≤0.0300%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.004%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
NH4+: ≤0.003%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Linkage
Sostituisce: SX0445; SX0445-1; SX0445-3; SX0445-5; SX0445-20
Risultati analitici
Saggio (titolazione con acido perclorico): 99,0-101,0%
Saggio (titolazione con acido perclorico, calc. sulla sostanza anidra): 99,0-101,0%
Identità: test superato
Aspetto della soluzione: test superato
Sostanza insolubile: ≤ 0,005%
Valore pH (5 a in acqua, 25 °C): 7,5-9,0%
Acidità o alcalinità: test superato
Cloruro (Cl): ≤ 0,001%
Ossalato (C₂O₄): ≤ 0,0300%
Fosfato (PO₄) ≤ 0,002%
Solfato (SO₄): ≤ 0,004%
Azoto (N) totale: ≤ 0,001%
Metalli pesanti (ACS): ≤ 0,0005%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005%
Ca (Calcio): ≤ 0,005%
Fe (Ferro): ≤ 0,0005%
NH₃ (Ammoniaca): ≤ 0,003%
Sostanza prontamente carbonizzabile: test superato
Acqua: 11,0-13,0%
Corrisponde a ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1