Vai a
A5597
Xylene Substitute
greener alternative
Alternativa più ecologica
Sinonimo/i:
for microscopy
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 gal
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
129,00 €
4 x 1 gal
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
338,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
265-068-8
NACRES:
NA.47
Form:
solution
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
density
0.723 g/cm3
application(s)
hematology
histology
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Compatible with all tissue processors. May not be compatible with all permanent mounting media.
Application
Xylene Substitute has been used to dewax or de-paraffinize the specimen sections after the staining process.We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of formalin for tissue processing. For more information see www.sigmaaldrich.com/catalog/papers/19608083.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
78475PHR1313247642
m-Xylene Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1313
m-Xylene
Xileni ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Sigma-Aldrich
247642
Xileni
description
-
description
purum p.a., suitable for microscopy
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
density
0.723 g/cm3
density
0.75 g/mL at 20 °C
density
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
form
solution
form
liquid
form
-
form
liquid
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylene Substitute
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
63.0 °F - closed cup
flash_point_c
17.2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)