Documenti fondamentali
344206-M
Millipore
Formamide
Formamide, Molecular Biology Grade
Deionized. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques.
Sinonimo/i:
Amide C1, Ammide formica
Scegli un formato
100 ML
51,50 €
1 L
354,00 €
51,50 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
51,50 €
1 L
354,00 €
About This Item
Formula condensata:
HCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
45.04
Beilstein:
505995
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.28
Grado:
Molecular Biology
tecniche:
hybridization: suitable
P. ebollizione:
210 °C (lit.)
Tensione di vapore:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
51,50 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.55 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
932 °F
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
hybridization: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
2-3 °C (lit.)
Solubilità
water: 20 mg/mL (~0.5 M)
Densità
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Deionized. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques.
Useful as an ionizing solvent. Absorbance (0.5 M): ≤0.08 at 260 nm; ≤0.03 at 280 nm. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques. Supplied as deionized.
Applicazioni
La formamide destabilizza le doppie eliche dell′acido nucleico e può essere usata, di solito, a una concentrazione del 50%, in protocolli di ibridazione che richiedono temperature di ibridazione inferiori.
Attenzione
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto