Documenti
16911
Supelco
Perossido di idrogeno
30 % (w/w), for ultratrace analysis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.01
Beilstein:
3587191
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
for inorganic trace analysis
for ultratrace analysis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
23.3 mmHg ( 30 °C)
Forma fisica
liquid
Durata
~5 yr
Concentrazione
25-35%
30 % (w/w)
Densità
1.11 g/mL at 20 °C
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤10 μg/kg
chloride (Cl-): ≤25 μg/kg
fluoride (F-): ≤1000 μg/kg
nitrate (NO3-): ≤250 μg/kg
phosphate (PO43-): ≤25 μg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 μg/kg
Cationi in tracce
Ag: ≤0.01 μg/kg
Al: ≤0.2 μg/kg
As: ≤0.05 μg/kg
Au: ≤0.01 μg/kg
B: ≤0.3 μg/kg
Ba: ≤0.05 μg/kg
Be: ≤0.01 μg/kg
Bi: ≤0.01 μg/kg
Ca: ≤2 μg/kg
Cd: ≤0.01 μg/kg
Ce: ≤0.01 μg/kg
Co: ≤0.01 μg/kg
Cr: ≤0.05 μg/kg
Cs: ≤0.01 μg/kg
Cu: ≤0.05 μg/kg
Dy: ≤0.01 μg/kg
Er: ≤0.01 μg/kg
Eu: ≤0.01 μg/kg
Fe: ≤0.2 μg/kg
Ga: ≤0.01 μg/kg
Gd: ≤0.01 μg/kg
Ge: ≤0.01 μg/kg
Hf: ≤0.01 μg/kg
Hg: ≤0.1 μg/kg
Ho: ≤0.01 μg/kg
In: ≤0.01 μg/kg
Ir: ≤0.01 μg/kg
K: ≤0.5 μg/kg
La: ≤0.01 μg/kg
Li: ≤0.01 μg/kg
Lu: ≤0.01 μg/kg
Mg: ≤0.2 μg/kg
Mn: ≤0.01 μg/kg
Mo: ≤0.01 μg/kg
N: ≤2000 μg/kg
Na: ≤0.5 μg/kg
Nb: ≤0.01 μg/kg
Nd: ≤0.01 μg/kg
Ni: ≤0.05 μg/kg
Os: ≤0.05 μg/kg
Pb: ≤0.1 μg/kg
Pd: ≤0.01 μg/kg
Pr: ≤0.01 μg/kg
Pt: ≤0.1 μg/kg
Rb: ≤0.01 μg/kg
Re: ≤0.01 μg/kg
Rh: ≤0.01 μg/kg
Ru: ≤0.01 μg/kg
Sb: ≤0.02 μg/kg
Sc: ≤0.05 μg/kg
Se: ≤0.05 μg/kg
Sm: ≤0.01 μg/kg
Sn: ≤0.01 μg/kg
Sr: ≤0.01 μg/kg
Tb: ≤0.01 μg/kg
Te: ≤0.01 μg/kg
Th: ≤0.01 μg/kg
Ti: ≤0.1 μg/kg
Tl: ≤0.01 μg/kg
Tm: ≤0.01 μg/kg
U: ≤0.01 μg/kg
V: ≤0.01 μg/kg
W: ≤0.02 μg/kg
Y: ≤0.01 μg/kg
Yb: ≤0.01 μg/kg
Zn: ≤0.2 μg/kg
Zr: ≤0.01 μg/kg
Stringa SMILE
OO
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Sensore automatico integrato in uno smartphone che impiega nanofiori bimetallici 3D ingegnerizzati elettrochimicamente per la quantificazione del perossido di idrogeno nel latte. Questo studio innovativo illustra l'applicazione del perossido di idrogeno ad alta purezza nello sviluppo di un sensore per rilevare i livelli di perossido di idrogeno nel latte, integrando una tecnologia avanzata per la sicurezza alimentare e l'assicurazione di qualità (Kumari et al., 2024).
  • Valutazione di nuovi attivatori di perossido di idrogeno in acqua e confronto delle relative specie attive nei confronti di contaminanti di interesse emergente. Questo studio utilizza soluzioni di perossido di idrogeno per valutare nuovi attivatori da utilizzare nei processi di trattamento delle acque, dimostrando il loro ruolo critico nei test ambientali e negli sforzi di bonifica (Farinelli et al., 2024).
  • L'albumina sopprime l'ossidazione della lega Ti-Nb in un ambiente infiammatorio simulato. Nella ricerca sulla scienza dei materiali, le soluzioni di perossido di idrogeno vengono applicate per studiare la resistenza ossidativa delle leghe biomediche, evidenziando la loro importanza nello sviluppo di impianti medici durevoli e sicuri (Sotniczuk et al., 2024).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Shoichi Iriguchi et al.
Blood, 125(2), 370-382 (2014-10-29)
Although overexpression of T-bet, a master transcription factor in type-1 helper T lymphocytes, has been reported in several hematologic and immune diseases, its role in their pathogenesis is not fully understood. In the present study, we used transgenic model mice
Osamu Sakai et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(1), 538-543 (2015-01-13)
The purpose of the present study was to investigate the role of glutathione peroxidase 4 (GPx4) in conjunctival epithelial cells. An immortalized human conjunctival epithelial cell line was used. Cells were transfected with catalase, GPx1, GPx4, SOD1, SOD2, or control
Martin Augsten et al.
Cancer research, 74(11), 2999-3010 (2014-04-09)
Cancer-associated fibroblasts (CAF) stimulate tumor growth and metastasis. Signals supporting CAF function are thus emerging as candidate therapeutic targets in the tumor microenvironment. The chemokine CXCL14 is a potent inducer of CAF protumorigenic functions. This study is aimed at learning
Arpád Dobolyi et al.
Brain structure & function, 220(1), 135-151 (2013-10-03)
SUCLA2 encodes the ATP-forming β subunit (A-SUCL-β) of succinyl-CoA ligase, an enzyme of the citric acid cycle. Mutations in SUCLA2 lead to a mitochondrial disorder manifesting as encephalomyopathy with dystonia, deafness and lesions in the basal ganglia. Despite the distinct
Koen van der Maaden et al.
Pharmaceutical research, 31(7), 1846-1854 (2014-01-29)
The aim of the study was to develop a cheap and fast method to produce hollow microneedles and an applicator for injecting vaccines into the skin at a pre-defined depth and test the applicability of the system for dermal polio