608203
D-(+)-Glucosio
99.9 atom % 16O, 99.9 atom % 12C
Sinonimo/i:
Destrosio
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
13C depleted
18O depleted
Purezza isotopica
99.9 atom % 12C
99.9 atom % 16O
Forma fisica
crystalline powder
Attività ottica
[α]25/D +52.5 to +53°, c = 10 in water + trace NH4OH
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
WGK 1