Documenti fondamentali
56755-M
Millipore
D-sorbitolo
A sugar alcohol produced by reduction of glucose.
Sinonimo/i:
D-glucitolo
Scegli un formato
1 KG
81,00 €
81,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
81,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Beilstein:
1721899
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
81,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
<1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Descrizione
Merck USA index - 14, 8725
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Solubilità
water: 400 mg/mL
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Descrizione generale
A sugar alcohol produced by reduction of glucose.
Applicazioni
  • Molecular Correlates of Diapause in Aphidoletes aphidimyza.: This study explores the molecular basis of diapause in the predatory midge Aphidoletes aphidimyza, highlighting the role of sorbitol in stress resistance and energy storage during diapause (Dai et al., 2024).
  • Sugar substitutes on caries prevention in permanent teeth among children and adolescents: a systematic review and meta-analysis.: This review examines the efficacy of sugar substitutes, including sorbitol, in preventing dental caries, showing significant benefits in caries reduction (Luo et al., 2024).
  • Membrane Permeability Dominates over Electrostatic Interactions in Dictating Drug Transport in Osmotically Shocked Escherichia coli.: Investigates the role of sorbitol-induced osmotic shock in altering membrane permeability, which impacts drug transport in Escherichia coli, emphasizing the significance of sorbitol in biophysical studies of bacterial membranes (Kumar et al., 2024).
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 20°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1