Documenti fondamentali
1.07284
Millipore
Gelatin Peptone for Biotechnology and Microbiology
Pancreatically Digested, Prime, for Biotechnology and Microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from gelatin
Scegli un formato
1 KG
364,00 €
364,00 €
Spedizione prevista il17 marzo 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
364,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
Numero indice EU:
293-431-0
NACRES:
NA.74
364,00 €
Spedizione prevista il17 marzo 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Peptone from gelatin, pancreatic digested, suitable for microbiology
Origine biologica
animal
Livello qualitativo
Saggio
15.5-17.0% amino-nitrogen basis (purity)
Stato
powder
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Solubilità
550 g/L
Densità bulk
420 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Appearance: Lightly yellow to lightly brownishyellow fine powder.
Appearance of solution (5 %; water): Clear and yellow to brownishyellow.
pH-value (5 %; water): 6.5 - 7.5
Amino nitrogen (as N): 2.2 - 3.2 %
Total nitrogen (N) (Kjeldahl): 15.5 - 17.0 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 15.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 6.0 %
Ca (Calcium): ≤ 0.2 %
Suitability for microbiology: passes test
Identity (NIR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1