Documenti fondamentali
73865
Millipore
Gelatina
from Porcine skin, pkg of 500 g, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Gelatin from porcine skin, Collagen hydrolysate, Collagen peptides, Gelatin hydrolysate, Hydrolyzed collagen, Hydrolyzed gelatin
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
Porcine skin
Livello qualitativo
Stato
powder
Qualità
controlled endotoxin level
medium gel strength
Durata
36 mo. (Expiry date on the label)
Confezionamento
pkg of 500 g
Impurezze
≤2.0% sulfated ash
≤5 EU/mg endotoxins
Perdita
≤15% loss on drying
Colore
faint beige to light beige
faint brown to light brown
white to light yellow
pH
4.0-6.0
Resistenza del gel
150-210 g Bloom
Solubilità
H2O: 0.67 g/10 mL at 50 °C (colorless to very light yellow, clear to very hazy)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤3000 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤2000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
applicazioni
microbiology
Descrizione generale
Gelatin is a versatile, high-quality hydrocolloid derived from porcine skin. It is a heterogeneous mixture of water-soluble proteins of high average molecular masses, present in collagen. noted for its ultrahigh gel strength, which is an important characteristic for various microbiological procedures where a firm gel is required, such as in culture media or other applications where the gel′s structural integrity is crucial.
Applicazioni
Gelatin is commonly used as a gelling agent in the preparation of solid and semi-solid culture media. It also aids in the study of aerobic and anaerobic microorganisms by providing a supportive structure for colony formation and development.
Componenti
La gelatina è una miscela eterogenea di proteine solubili in acqua ad alta massa molecolare media, presente nel collagene. Le proteine si estraggono facendo bollire in acqua pelle, tendini, legamenti, ossa, ecc. adatti. La gelatina di tipo A deriva da tessuto trattato con acidi. Quella di tipo B da tessuto trattato con calce.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7