Documenti fondamentali
1.07257
Millipore
DL-Phenylalanine
for biochemistry
Sinonimo/i:
DL-Phenylalanine, 2-Amino-3-phenylpropionic acid, Phe
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
205-756-7
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
271 °C (decomposition)
Solubilità
14.11 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation(α 20/D; 5 %; hydrochloric acid 1 mol/l): -0.1 to +0.1
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances(as Glycine): ≤ 0.1 %