147966
DL-Phenylalanine
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinonimo/i:
(±)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
DL-Phenylalanine, ReagentPlus®, 99%
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
powder, crystals or granules
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
266-267 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.