1.06637
Solfato di sodio
anhydrous, coarse granules for analysis EMSURE® ACS
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
Perdita
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
884 °C (lit.)
Solubilità
200 g/L
Densità
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
1400‑1600 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Cationi in tracce
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Rimozione del solfato di sodio dal fosfato di ferro. Il solfato di sodio è coinvolto anche nei metodi di rimozione delle impurità dai composti chimici. Un recente studio si è concentrato sullo sviluppo di un metodo per rimuovere il solfato di sodio dal fosfato di ferro, un processo essenziale nella produzione di materiali di elevata purezza per varie applicazioni industriali. La ricerca evidenzia l'importanza del solfato di sodio nella raffinazione dei processi chimici e nel miglioramento della qualità dei prodotti industriali (Li et al., Advances in Analytical Chemistry, 2022).
Risultati analitici
Identità: test superato
Sostanza insolubile: ≤ 0,01%
pH (5 % in acqua): 5,2-9,2
Cloruro (Cl): ≤ 0,001%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,001%
Azoto (N) totale: ≤ 0,0005%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005%
As (arsenico): ≤ 0,0001%
Ca (calcio): ≤ 0,01%
Fe (Ferro): ≤ 0,0005%
K (potassio): ≤ 0,002%
Mg (magnesio): ≤ 0,001%
Perdita alla combustione (800 °C): ≤ 0,5%
Dimensione delle particelle (250-2000 µm): ≥ 85%
Corrisponde ad ACS
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
High resolution separations of low molecular weight heparin-daletparin and enoxaparin can be achived using Zenix SEC-100 columns.