Documenti
1.06504
Millipore
Desossicolato di sodio
Bile salt and ionic detergent. Supplement. For the isolation and classification of gram-negative bacteria
Sinonimo/i:
Desossicolato di sodio, Acido desossicolico, sale sodico; sale sodico dell’acido desossicolico 
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H39NaO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
Numero indice EU:
206-132-7
NACRES:
NA.74
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
1370 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Punto di fusione
357-365 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C (own results)
Solubilità
330 g/L
Densità bulk
200 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Descrizione generale
Il desossicolato di sodio è un sale biliare idrosolubile e un detergente ionico usato come agente inibitore selettivo per terreni di coltura batteriologica. Interferisce con la proliferazione e l′incorporazione del glucosio in diverse frazioni cellulari, oltre a inibire la formazione del flagello nei batteri gram negativi.
Applicazioni
Il desossicolato di sodio è usato in numerosi terreni batteriologici per l′isolamento e la classificazione dei batteri gram negativi presenti negli alimenti e nell′ambiente.
Risultati analitici
Saggio (titolazione con acido perclorico, calcolato sulla sostanza secca): ≥ 98,5%
Identità (spettro IR): test superato
pH (2 % in acqua): 7,5 - 9,5
Potere rotatorio spec. (α 20/D; 2 %; acqua; calc. su sostanza secca):
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,001%
Analisi TLC: test superato
Acido colico (TLC): ≤ 2,0 %
Perdita all′essiccamento (TG): ≤ 6,0%
Idoneità per scopi microbiologici (MacConkey-Agar): test superato
La sostanza soddisfa i criteri descritti nella monografia 1483 Ph.Eur., 6° Ed. e tutte le versioni successive.
Per i dettagli, si prega di chiedere il nostro certificato BSE.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1