Vai a
C9282
Colato di Sodio
suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
Acido 3α,7α,12α-triidrossi-5β-colan-24-oico, Acido colalico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
77,40 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
246,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H39NaO5 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.55 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-643-5
Beilstein/REAXYS Number:
3582354
MDL number:
77,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
biological source
bovine bile, ovine bile
description
anionic
product line
BioReagent
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 900-1300
aggregation number
2-3
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
CMC
9-15 mM (20-25°C)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
18
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
General description
Cholate is a primary bile acid produced from cholesterol in the liver.[1] It is an anionic detergent synthesized from cholesterol in the presence of sterol 12α-hydroxylase (CYP8B1).[2]
Application
Cholate is a bile acid produced in liver during cholesterol breakdown. Cholate downregulates cholesterol-7-α-hydroxylase (rate-limiting step in bile acid synthesis). Cholate, an anionic detergent, is used alone and in combination with urea to extract and reconstitute membrane proteins and protein complexes.
Sodium cholate hydrate has been used:
  • as a bile acid to induce bile acid-responsive (BEAR) transcription system[3],
  • as a component of Campylobacter defined broth (CDB) to test its effect on stress response in Campylobacter jejuni{52
  • to test its sensitivity towards the bile acid sensor[4]
Biochem/physiol Actions
Reduction in 12-α hydroxylase activity leads to low levels of cholic acid in liver disease.[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C1254C644527029
Colato di Sodio suitable for cell culture, BioReagent
Sigma-Aldrich
C9282
Colato di Sodio
Colato di Sodio from bovine and/or ovine bile, ≥99%
Sigma-Aldrich
C1254
Colato di Sodio
Colato di Sodio BioXtra, ≥99%
Sigma-Aldrich
C6445
Colato di Sodio
Colato di Sodio ≥97.0% (dried material, NT)
Sigma-Aldrich
27029
Colato di Sodio
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥97.0% (dried material, NT)
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioXtra
product line
-
biological source
bovine bile
biological source
bovine and/or ovine bile
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colato di Sodio
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)