1.04316
Acqua peptonata tamponata
NutriSelect® Prime, ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA BAM, EP, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, pkg of 500 g
Sinonimo/i:
NutriSelect® prime Buffered Peptone Water halal acc. ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM and EP
Prodotti consigliati
agenzia
EP
ISO 21528
ISO 22964
ISO 6579
ISO 6887
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA BAM
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Prime
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.0 ± 0.2 (25.0 °C)
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
nonselective for bacteria
Categorie correlate
Descrizione generale
The phosphate buffer system maintains the pH during the pre-enrichment period and prevents bacterial damage caused by changes in the pH of the medium.
Peptone acts as a source of carbon, nitrogen, vitamins, and minerals whilst sodium chloride maintains the osmotic balance.
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Scopri le implicazioni dei terreni di coltura che portano con sé nelle aree produttive certificate halal ingredienti non-halal nascosti e come evitare questo rischio con i terreni di coltura certificati halal. Esegui le analisi microbiologiche previste dal controllo della qualità (CQ) in aree produttive certificate halal senza correre il rischio di perdere la certificazione.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.