Documenti fondamentali
1.05628
Supelco
Lastre per HPTLC, gel di silice 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Sinonimo/i:
Lastre di silice per TLC a prestazioni elevate
Scegli un formato
25 UNITS
334,00 €
334,00 €
Disponibile per la spedizione il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 UNITS
334,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
334,00 €
Disponibile per la spedizione il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
10 cm × 10 cm
Dimensione particelle
5-6 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
25 piastre in vetro 10 x 10 cm
Le lastre per HPTLC consentono l′analisi quantitativa rapida di campioni complessi per uso manuale o automatizzato. Le nostre lastre per HPTLC con silice sono tre volte più rapide della lastre per TLC tradizionali – e molto più sensibili. Le dimensioni delle particelle nella HPTLC variano da 4 a 8 µm; questo crea una superficie più liscia e una potenza di separazione più elevata rispetto alle piastre per TLC.
Applicazioni
Lastre in vetro per HPTLC con gel di silice 60 F₂₅₄. Lastre in gel di silice per HPTLC, dimensione 10 x 10 cm, 25 fogli.
Linkage
Sostituisce: 5628-5; 5628
Risultati analitici
Area superficiale specifica (secondo BET; misurata su 5 punti): 480-540 m²/g
Volume dei pori (N₂-isoterma): 0,74-0,84 mL/g
d 50 (diffrazione laser, distribuzione dimensionale): 5-7 µm
Spessore dello strato: 150-200 µm
Deviazione di spessore dello strato per lastra: ≤ 35 µm
Test cromatografici:
A) Test cromatico
valori hRf
- bleu vif organol, test cromatico, lipofilo:
17-22
- nero ceres G, test cromatico, lipofilo: 38-43
- viola ceres BRN, test cromatico, lipofilo: 58-64
numero di separazione
- test cromatico, lipofilo:
≥ 10,0
B) Test su steroidi
valori hRf
- idrocortisone, test su steroidi:
23-29
- Reichstein S, test su steroidi: 36-45
- metiltestosterone, test su steroidi: 43-52
numero di separazione
- test su steroidi:
≥ 10,5
Valore tipico determinato su una lastra condizionata
Eluente A) Toluene (umidità rel. 45%)
Eluente B) Acetato di etile/toluene (95+5 v/v; umidità rel. 20%)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.