1.03973
M-GLAS®
liquid cover glass for microscopy
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
>250 °C
Limite di esplosione
1.2-8 % (v/v) toluene()
IVD
for in vitro diagnostic use
Colore
colorless
Temp. transizione
flash point 8 °C
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Refractive index (20°C) 1.490 - 1.500
Density (20°C / 4°C) 0.980 g/cm3
Viscosity (20°C) 500 - 600 mPa*s
Fluorescence < 250 ppb
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C