104415
Acido oleico
EMPROVE® EVOLVE
Sinonimo/i:
Acido cis-9-ottadecenoico, Acido elainico
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 176 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EVOLVE
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13-14 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Descrizione generale
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
WGK 1
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento